Merck
Z805165
Sigma-Aldrich
Round crystal window
NaCl, diam. × thickness 22 mm × 4 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiały
NaCl
metody
IR spectroscopy: suitable
śr. × grubość
22 mm × 4 mm
Opis ogólny
Cut and polished quality crystal windows.