Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS14/20
H:
170 mm
Capacity:
10 mL
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint: ST/NS14/20
H
170 mm
capacity
10 mL
General description
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aldrich® addition funnel
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?