Merck
Z517755
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Buchner funnel with joint
capacity 60 mL, disc diam. 40 mm, porosity 25-50 μm, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS29/32
pojemność
60 mL
dysk śr.
40 mm
trzon śr.
12 mm
wielkość porów
25-50 μm porosity
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC