Merck
Z215201
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 400 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
producent / nazwa handlowa
Cowie
Długość
400 mm
średnica ostrza
80 mm
wałek śr.
6 mm