Merck
Z150339
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter with stopcock and side-arm
Plain, joint: ST/NS 24/40, PTFE stopcock
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Materiały
PTFE stopcock
Połączenie
joint: ST/NS24/40
śr. wlotu
14 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Requires septum Z564702 or Z564699.
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
Powiązanie
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC