Merck
W6985
Octanoic acid-1-13C
API for Clinical Studies
Synonim(y):
Caprylic acid-1-13C
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)613CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.20
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
grade
cGMP
isotopic purity
≥99 atom % 13C
refractive index
n20/D 1.4284 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
mass shift
M+1
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i8+1
InChI key
WWZKQHOCKIZLMA-VJJZLTLGSA-N
General description
Octanoic acid-1-13C API for Clinical Studies is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- High-resolution NMR spectroscopy
- Metabolomic profiling and pathway analysis
- Stable Isotope probing in Environmental microbiology
- Acid-catalyzed reaction mechanism studies
Features and Benefits
Features
  • High-quality deuterated solvent for NMR.
  • Maintains stability under various conditions.
  • Optimized for use in spectroscopic studies.
  • Ensures minimal interference in analytical methods.
Benefits
  • Drives innovation in therapeutic development.
  • Reduces time to market for new treatments.
  • Increases patient engagement and satisfaction.
  • Facilitates collaboration with research institutions.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octanoic acid-1-13C
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
59669-16-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)