Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH313CO13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.05
UNSPSC Code:
12352115
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥95% (CP)
Mass shift:
M+2
grade
cGMP
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥95% (CP)
bp
165 °C (lit.)
mass shift
M+2
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
C[13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1,3+1
InChI key
LCTONWCANYUPML-SUEIGJEOSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyruvic-1,2-13C2 acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?