Merck
W510424
Sigma-Aldrich
3′,4′-Dimethoxyacetophenone
≥98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
Beilstein:
781213
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥98%
bp
286-288 °C (lit.)
mp
47-54 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
woody; floral; sweet
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)