Merck
W365009
Sigma-Aldrich
Butyl salicylate
≥99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer FEMA:
3650
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.763
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5120 (lit.)
tw
268 °C (lit.)
gęstość
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
clover
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-6-4-5-7-10(9)12/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
Klucz InChI
YFDUWSBGVPBWKF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3