Merck
W283823
Sigma-Aldrich
Patchouli oil
Certified organic (NOP)
Synonim(y):
Pogostemon cablin
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2838
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
Pogostemon cablin (Blanco) Benth
klasa czystości
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
współczynnik refrakcji
n20/D 1.509 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
gęstość
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
earthy
Informacje prawne
Certified organic by MOSA
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)