Kluczowe dokumenty
W280110
2-Octanol
natural, ≥97%, FG
Synonim(y):
sec-Caprylic alcohol, Capryl alcohol, Ethyl-N-amylcarbinol, Ethylpentylcarbinol
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Kosher
natural
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 176.180
FDA 21 CFR 176.210
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.426
bp
174-181 °C (lit.)
gęstość
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
0.819 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)