Merck
W214115
Sigma-Aldrich
Benzyl isobutyrate
natural (US), ≥97%, FG
Synonim(y):
Benzyl-2-methyl propionate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Numer FEMA:
2141
Numer WE:
Nr Rady Europy:
301
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.426
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
floral; fruity; sweet
klasa czystości:
FG
Kosher
natural (US)
alergen pokarmowy:
no known allergens
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
FG
Kosher
natural (US)
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.49 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
gęstość
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)