Merck
W202002
Allyl anthranilate
≥98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.20
FEMA Number:
2020
Council of Europe no.:
254
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-331-0
Flavis number:
9.719
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
grade
Kosher
reg. compliance
FDA 21 CFR 172.515
assay
≥98%
may contain
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
refractive index
n20/D 1.574 (lit.)
bp
105 °C/2 mmHg (lit.)
mp
224-228 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
green
SMILES string
Nc1ccccc1C(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H11NO2/c1-2-7-13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h2-6H,1,7,11H2
InChI key
UCANFCXAKYMFGA-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Packaged in glass bottles
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)