Przejdź do
V1902
Vinyl bromide
98%
Synonim(y):
Bromoethylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.95
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-800-6
Beilstein/REAXYS Number:
1361370
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt V1902, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.8 (15 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1551 mmHg ( 37.8 °C)
assay
98%
autoignition temp.
986 °F
contains
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
expl. lim.
15 %
bp
16 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−139 °C (lit.)
density
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC=C
InChI
1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2
InChI key
INLLPKCGLOXCIV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • FTIR and Raman Spectroscopy Study of Soot Deposits: Investigates soot formation during the infrared multiphoton dissociation of vinyl bromide, suggesting potential applications in materials science regarding soot characteristics (Samoudi et al., 2022).
  • Nickel-Catalyzed Reductive Cross-Coupling: Describes a method for coupling vinyl bromides with unactivated alkyl halides, highlighting its utility in synthetic organic chemistry for creating complex molecules (Gong et al., 2017).
  • Silver-Promoted Synthesis of Vinyl Sulfones: This study explores the reactivity of vinyl bromides with sulfonyl hydrazides under aqueous conditions, applicable to pharmaceutical synthesis due to the biorelevance of sulfones (Zhang et al., 2020).
  • Visible Light on Vinyl Halides: Examines the photocatalytic properties of vinyl bromides, which could influence the development of green chemistry applications (Pagire et al., 2020).
  • Palladium Catalyzed Cross-Coupling of Diboronates: Focuses on the reactions of vinyl bromides with diboronates, offering insights into new methodologies for constructing biologically active compounds (Li et al., 2014).
Other Notes
Stainless steel hose adapter Z146838 or stainless steel body mini gas regulator Z513547 is recommended.
V1902-100 g, V1902-900 g, and 1902-2.2 kg includes installed 316SS needle valve.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Klasa składowania
2A - Gases
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
593-60-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?