Przejdź do
TEM-74357
Copper Tomography Grid R14C2
pack of 50 ×
Synonim(y):
Copper Tomography Grid, 300 mesh, 50pk
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.24
UNSPSC Code:
41111761
Produkt TEM-74357 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 50 ×
General description
This 1.5mm square, 300 mesh grid is made from copper and is for use with Fischione tomography specimen holders. The size allows for further tilt in TEMs with small pole piece holes. An identification mark and the square shape give easy reference when rotated past 90°.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)