Przejdź do
T82007
1,3,5-Triphenylbenzene
97%
Synonim(y):
1,3,5-Triphenylbenzene, 5′-Phenyl-1,1′:3′,1′′-terphenyl, 5′-Phenyl-m-terphenyl
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)3C6H3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.40
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-318-3
MDL number:
Assay:
97%
assay
97%
bp
460 °C (lit.)
mp
172-174 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2cc(cc(c2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C24H18/c1-4-10-19(11-5-1)22-16-23(20-12-6-2-7-13-20)18-24(17-22)21-14-8-3-9-15-21/h1-18H
InChI key
SXWIAEOZZQADEY-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)