Przejdź do
SYNF451250A
Synthware Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
250 mL, joint: ST/NS 14/20, PTFE stopcock and glass stopper
Synonim(y):
Synthware F451250A, glass separatory funnel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
646,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS14/20
Packaging:
pkg of 1 ea
646,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F451250A
capacity
250 mL , 250 mL
General description
With 2 mm PTFE stopcock. Supplied with a glass stopper or PTFE stopper.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNF454250ASYNF454250SYNF459250A
description
250 mL, joint: ST/NS 14/20, PTFE stopcock and glass stopper
description
250 mL, joint: ST/NS 24/40, PTFE stopcock and glass stopper
description
250 mL, joint: ST/NS 24/40, PTFE stopcock and PTFE stopper
description
250 mL, joint: ST/NS 19/22, PTFE stopcock and glass stopper
capacity
250 mL , 250 mL
capacity
250 mL, 250 mL
capacity
250 mL , 250 mL
capacity
250 mL, 250 mL
manufacturer/tradename
Synthware F451250A
manufacturer/tradename
Synthware F454250A
manufacturer/tradename
Synthware F454250
manufacturer/tradename
Synthware F459250A
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)