Przejdź do
SYNF411250
Synthware™ two neck round bottom flask with angled side neck
250 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware F411250, 2-neck round flask
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
289,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
250 mL, 250 mL
Material:
borosilicate glass flask, round bottom , two-neck (angled side neck)
Joint:
center joint: ST/NS14/20, side joint: ST/NS14/20
Packaging:
pkg of 1 ea
289,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
borosilicate glass flask, round bottom , two-neck (angled side neck)
joint
center joint: ST/NS14/20, side joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F411250
capacity
250 mL, 250 mL
General description
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNF410250SYNF414251SYNF411110
description
250 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
description
250 mL, center joint: ST/NS 19/22, side joint: ST/NS 14/20
description
250 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 14/20
description
10 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
capacity
250 mL , 250 mL
capacity
250 mL, 250 mL
capacity
250 mL, 250 mL
capacity
10 mL , 10 mL
manufacturer/tradename
Synthware F411250
manufacturer/tradename
Synthware F410250
manufacturer/tradename
Synthware F414251
manufacturer/tradename
Synthware F411110
material
two-neck (angled side neck), borosilicate glass flask, round bottom
material
round bottom , borosilicate glass flask, two-neck
material
two-neck (angled side neck), round bottom , borosilicate glass flask
material
two-neck (angled side neck), borosilicate glass flask, round bottom
joint
side joint: ST/NS14/20, center joint: ST/NS14/20
joint
side joint: ST/NS14/20, center joint: ST/NS19/22
joint
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS14/20
joint
side joint: ST/NS14/20, center joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)