Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
380,00 zł
material
borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck
joint
joint: ST/NS29/42
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F31291L
capacity
1,000 mL , 1000 mL , 1000 mL
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1000 mL, joint: ST/NS 29/42 | description 100 mL, joint: ST/NS 14/20 | description 100 mL, joint: ST/NS 24/40 | description 10 mL, joint: ST/NS 19/22 |
| manufacturer/tradename Synthware F31291L | manufacturer/tradename Synthware F311100 | manufacturer/tradename Synthware F314100 | manufacturer/tradename Synthware F311910 |
| capacity 1,000 mL , 1000 mL, 1000 mL | capacity 100 mL , 100 mL | capacity 100 mL , 100 mL | capacity 10 mL, 10 mL |
| joint joint: ST/NS29/42 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS19/22 |
| material pear-shaped , single-neck , borosilicate glass flask | material borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck | material borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck | material borosilicate glass flask, single-neck , pear-shaped |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ recovery flask
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?