Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 858,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151816
858,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C372630
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
20.0 mm × 305 mm
capacity
250 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography |
| capacity 250 mL | capacity 500 mL | capacity 500 mL | capacity 100 mL |
| manufacturer/tradename Synthware C372630 | manufacturer/tradename Synthware C373240 | manufacturer/tradename Synthware C373230 | manufacturer/tradename Synthware C371730 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| joint joint: ST/NS top24/40 | joint joint: ST/NS top24/40 | joint joint: ST/NS top24/40 | joint joint: ST/NS top24/40 |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?