Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C184321
I.D. × L
26.0 mm × 203 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
General purpose column has a PTFE stopcock and a top outer joint. For flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
This product does not include coarse fritted disc.
This product does not include coarse fritted disc.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| joint joint: ST/NS top24/40 | joint joint: ST/NS top24/40 | joint joint: ST/NS top24/40 | joint joint: ST/NS top24/40 |
| I.D. × L 26.0 mm × 203 mm | I.D. × L 40.0 mm × 203 mm | I.D. × L 13.4 mm × 254 mm | I.D. × L 13.4 mm × 305 mm |
| manufacturer/tradename Synthware C184321 | manufacturer/tradename Synthware C184461 | manufacturer/tradename Synthware C184172 | manufacturer/tradename Synthware C184173 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?