Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 458,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
458,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C114200
hose size
10 mm
General description
Extended offset lower tip for drop control.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 |
| hose size 10 mm | hose size 8 mm | hose size 10 mm | hose size 10 mm |
| manufacturer/tradename Synthware C114200 | manufacturer/tradename Synthware C111420 | manufacturer/tradename Synthware C114150 | manufacturer/tradename Synthware C114250 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ cold finger condenser
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?