Merck
SIK7503-10
Sigma-Aldrich
11-Methylundecanoatephosphonic acid
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H25O5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.30
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
≥95%
Postać
solid
okres trwałości
3 years under the recommended conditions
kolor
white
Zastosowanie
Thanks to the carbonyl function, this coupling agent can react with amine or aminooxy function on biomolecules to form imine or oxime ligation.
Informacje prawne
Product of SiKEMIA
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3