Przejdź do
S9506
Ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate
≥99%
Synonim(y):
sec-Sodium ammonium phosphate, Ammonium sodium hydrogen phosphate, Sodium ammonium hydrogen phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
216,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
267,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
821,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaNH4HPO4 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.07
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
SMILES string
[NH4+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3N.Na.H3O4P.4H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;/h1H3;;(H3,1,2,3,4);4*1H2/q;+1;;;;;/p-1
InChI key
IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
General description
Ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate can beused as a nitrogen and phosphorous source to synthesize biopolymers such as polyhydroxyalkanoate (a biodegradable plastic).
Application
  • PHAs Producing Bacteria Isolated from Waste Cooking Oil: Isolation and Characterization: This study involves the utilization of ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate among other phosphate salts in the preparation of media for the growth of bacteria isolated from waste cooking oil (FH Rasnani, NAM Zain, 2023).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S4172A5764
description
≥99%
description
BioXtra, ≥99%
description
reagent grade, ≥98.0%
form
powder
form
-
form
powder or crystals
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥98.0%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?