Przejdź do zawartości
S823201
1,4-DIFENYLOBUTAN-
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)