Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 168,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 393,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-561-5
Beilstein/REAXYS Number:
127405
MDL number:
Assay:
98%
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
62-65 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2
InChI key
LUSZGTFNYDARNI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay 99% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 62-65 °C (lit.) | mp 62-65 °C (lit.) | mp 35-39 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sesamol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?