Merck
PH009843
Sigma-Aldrich
N-(3-Hydrazino-3-oxopropyl)benzamide
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C10H13N3O2
Numer CAS:
ciąg SMILES
O=C(NCCC(NN)=O)C1=CC=CC=C1
InChI
1S/C10H13N3O2/c11-13-9(14)6-7-12-10(15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,11H2,(H,12,15)(H,13,14)