Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 465,00 zł 348,75 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H18NOSI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
217-482-5
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
348,75 zł
Cena katalogowa465,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
200-202 °C (lit.)
functional group
amine, thioester
storage temp.
−20°C
SMILES string
[I-].CCC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C8H18NOS.HI/c1-5-8(10)11-7-6-9(2,3)4;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
BJQIXLJDWWVGAE-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description ≥99.0% (AT) | description ≥98% (TLC), powder or crystals | description ≥98% |
| assay ≥98% | assay ≥99.0% (AT) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 200-202 °C (lit.) | mp 205-210 °C | mp 205-210 °C (lit.) | mp 171-174 °C (lit.) |
| form powder | form - | form powder or crystals | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| functional group thioester, amine | functional group - | functional group - | functional group amine, thioester |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?