Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 443,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N4O · 2HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
420.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
208-604-8
MDL number:
Assay:
~95%
Form:
crystalline
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
~95%
Quality Segment
form
crystalline
color
off-white to yellow
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.[Br-].Cc1ncc(C[n+]2cccc(CCO)c2C)c(N)n1
InChI
1S/C14H19N4O.2BrH/c1-10-12(5-7-19)4-3-6-18(10)9-13-8-16-11(2)17-14(13)15;;/h3-4,6,8,19H,5,7,9H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
DMVBWVASDWGFNH-UHFFFAOYSA-M
General description
Pyrithiamine hydrobromide is a heterocyclic building block that is used as a valuable tool in organic synthesis and medicinal chemistry due to its ability to mimic thiamine deficiency and its potential for the development of new compounds with useful pharmacological properties.
Application
Pyrithiamine hydrobromide can be used as a precursor for the synthesis pyrithiamine pyrophosphate.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?