Przejdź do
O6000
tert-Octylamine
95%
Synonim(y):
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine, 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
135,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
373,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH2C(CH3)2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-491-1
Beilstein/REAXYS Number:
1732753
MDL number:
Assay:
95%
135,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.46 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 25 °C)
assay
95%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
137-143 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-7(2,3)6-8(4,5)9/h6,9H2,1-5H3
InChI key
QIJIUJYANDSEKG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1A01310929506Y0002294
description
95%
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
≥95%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
95%
assay
-
assay
≥95%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
bp
137-143 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
vapor density
4.46 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
vapor density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Octylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
91.4 °F - closed cup
flash_point_c
33 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-45-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)