Kluczowe dokumenty
NCXGEPE50
Sigma-Aldrich
Gold Nanospheres
50 nm, Econix, 5 mg/mL in water, PVP 40 kDa (Polymer)
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
nanospheres
stężenie
5 mg/mL in water
wielkość cząstki
50 nm
Zastosowanie
Ze względu na swoje właściwości plazmoniczne, nanocząstki złota i srebra znajdują szeroki zakres zastosowań, począwszy od diagnostyki po wykrywanie molekularne, terapie fototermiczne i mikrofalowe oraz nanotoksykologię. Koloidalne nanocząstki srebra znajdują również zastosowanie w powłokach przeciwdrobnoustrojowych, elektronice i fotowoltaice oraz spektroskopii Ramana wzmocnionej powierzchniowo (SERS), podczas gdy koloidalne nanocząstki złota znajdują zastosowanie w testach przepływu bocznego (testy immunochromatograficzne) oraz jako etykiety TEM i wzorce wielkości.
Nasze nanosfery złota Econix zawierają PVP (40 kD poliwinylopirolidon) jako substancję pomocniczą. PVP zapewnia silną stabilność steryczną nanosfer złota. Nanosfery złota Econix są nieaglomerowane i niedrogie, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających dużych ilości.
Przechowywanie i stabilność
NIE ZAMRAŻAĆ. Przechowywać w temperaturze 2-8C, gdy nie są używane, aby zmaksymalizować okres przydatności do użycia. Nanomateriały mogą być wrażliwe na wysokie i niskie pH oraz wysokie stężenia soli. Należy zachować ostrożność podczas zmiany warunków otoczenia, ponieważ cząsteczki mogą się agregować.
Informacje prawne
Produkt firmy nanoComposix, Inc.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)