Merck
MT51344760
Mettler Toledo Ionic Strength Adjuster
for Solid State Ion Selective Electrodes
About This Item
Kod UNSPSC:
41115600
NACRES:
NB.79
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51344760
pojemność
475 mL
Opis ogólny
Ionic strength adjuster (ISA) provides a constant background ionic strength for samples and standards.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1