Przejdź do
M86804
N-Methylurea
97%
Synonim(y):
1-Methylurea, N-Methylurea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
126,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
203,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3NHCONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-935-0
Beilstein/REAXYS Number:
878189
MDL number:
Assay:
97%
Form:
crystals
126,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
crystals
functional group
amine
SMILES string
CNC(N)=O
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4-2(3)5/h1H3,(H3,3,4,5)
InChI key
XGEGHDBEHXKFPX-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E51007B103004P36959
description
97%
description
97%
description
99%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
99%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystals
form
-
form
crystals
form
solid
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Methylurea
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)