Merck
M8422
5-Methoxyflavone
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.26
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
255-652-0
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
COc1cccc2OC(=CC(=O)c12)c3ccccc3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)