Merck
M6047
2′-Methoxyflavone
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.26
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
COc1ccccc1C2=CC(=O)c3ccccc3O2
InChI
1S/C16H12O3/c1-18-14-8-4-3-7-12(14)16-10-13(17)11-6-2-5-9-15(11)19-16/h2-10H,1H3
InChI key
YEHDMSUNJUONMW-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)