Przejdź do
M46705
N-Methylformamide
99%
Synonim(y):
N-Formylmethylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
73,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCONHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
59.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-624-6
Beilstein/REAXYS Number:
1098352
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
73,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
density
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)NC
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)
InChI key
ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
DuPont product
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M4680214024403951
description
99%
description
99%
description
99%
description
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
≥99.0% (GC)
density
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
198-199 °C (lit.)
bp
243-244 °C (lit.)
bp
85-87 °C/10 mmHg (lit.)
bp
202-204 °C
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
refractive index
n20/D 1.561 (lit.)
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
refractive index
n20/D 1.432
mp
−4 °C (lit.)
mp
8-13 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Methylformamide
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
231.8 °F - closed cup
flash_point_c
111 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-39-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)