Merck
M4031
p-Menthane-1,8-diol monohydrate
Synonim(y):
cis-4-Hydroxy-α,α,4-trimethylcyclohexanemethanol monohydrate, cis-Terpin monohydrate, cis-p-Menthane-1,8-diol monohydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20O2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-288-2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
O.CC(C)(O)[C@@H]1CC[C@](C)(O)CC1
InChI
1S/C10H20O2.H2O/c1-9(2,11)8-4-6-10(3,12)7-5-8;/h8,11-12H,4-7H2,1-3H3;1H2/t8-,10+;
InChI key
JGKJMBOJWVAMIJ-OFAZAQPOSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)