Merck
M30604
2-Methylbenzoselenazole
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7NSe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.11
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
112836
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
refractive index
n20/D 1.652 (lit.)
bp
140 °C/51 mmHg (lit.)
mp
28.5-30 °C (lit.)
SMILES string
Cc1nc2ccccc2[se]1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)