Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH2CH(CH3)CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
221-293-3
MDL number:
Assay:
99%
210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
bp
230 °C/30 mmHg (lit.)
mp
100-102 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CC(CCC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(4-7(10)11)2-3-6(8)9/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
SYEOWUNSTUDKGM-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?