Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
380,00 zł
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
density
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccnc1C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-8-7(6)2/h3-5H,1-2H3
InChI key
HPYNZHMRTTWQTB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 98% | description ≥98% |
| assay 99% | assay 99% | assay 98% | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.508 (lit.) | refractive index n20/D 1.499 (lit.) | refractive index n20/D 1.511 (lit.) | refractive index n20/D 1.504 (lit.) |
| mp −15 °C (lit.) | mp −60 °C (lit.) | mp −12 °C (lit.) | mp −9 °C (lit.) |
| bp 162-163 °C (lit.) | bp 159 °C (lit.) | bp 163-164 °C (lit.) | bp 169-170 °C (lit.) |
| density 0.945 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.927 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.954 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.939 g/mL at 25 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?