Przejdź do
JRD0040
1-o-tolilo-1H-pirazolo-4-karbaldehyd
AldrichCPR
Synonim(y):
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
871,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10N2O
Masa cząsteczkowa:
186.21
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.21
871,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
functional group
aldehyde
SMILES string
Cc1ccccc1-n2cc(C=O)cn2
InChI
1S/C11H10N2O/c1-9-4-2-3-5-11(9)13-7-10(8-14)6-12-13/h2-8H,1H3
InChI key
WHVZBODPCRDKQK-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
JRD0032CDS005553CDS004869
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)