Informacje o tej pozycji
NACRES:
NC.13
UNSPSC Code:
12352103
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
gold/chromium electrode (Au/Cr), silica coating (SiO2)
description
die layer thickness 300 nm SiO2, electrode layer thickness 60 nm gold
feature
optimized for hall
packaging
pkg of 16 non-diced devices
manufacturer/tradename
HF100
die thickness
525 μm , silicon
electrode size
10 nm , chrome
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hall Device Chip
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?