Przejdź do
H2155
Heptamethyleneimine
98%
Synonim(y):
Azacyclooctane, Octahydroazocine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-342-5
Beilstein/REAXYS Number:
102615
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
bp
51-53 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCCNCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h8H,1-7H2
InChI key
QXNDZONIWRINJR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)