Kluczowe dokumenty
GF97088068
Aluminum
rod, 500mm, diameter 12.0mm, as drawn, 99.999%
Synonim(y):
AL007912
About This Item
Próba
≥99.999%
Formularz
rod
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 970-880-68
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
dł. × śr.
500 mm × 12.0 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)