GF77648798
Carbon
rod, 100mm, diameter 50mm, graphite, 99.95%
Synonim(y):
Activated charcoal, C 007975, Charcoal activated
About This Item
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.95%
Postać
rod
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 776-487-98
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
dł. × śr.
100 mm × 50 mm
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N