Merck
GF63925757
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.09 mm, size 300 × 300 mm
Synonim(y):
ME311070
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 639-257-57
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
0.09 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.