Key Documents
GF43899474
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
795mm tube, 8.175mm outside diameter, 0.07mm wall thickness, 8.035mm inside diameter, as drawn
Synonim(y):
NI037450
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 438-994-74
Długość
795 mm
śr. zewn. × śr. wewn. × grubość ścianki
8.175 mm × 8.035 mm × 0.07 mm