Merck
GF32682528
Molybdenum
foil, 50mm disks, thickness 0.75mm, annealed, 99.9%
Synonim(y):
Molybdenum, MO000385
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mo
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141727
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.90%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 326-825-28
rezystywność
5.0 μΩ-cm, 20°C
śr. × grubość
50 mm × 0.75 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
gęstość
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Klucz InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)