Merck
GF30067062
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 2.0 mm diameter, length 150 mm
Synonim(y):
W 607902
About This Item
Kod UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 300-670-62
Długość
150 mm
średnica
2.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com