Merck
GF27192359
Platinum
tube, 1000mm, outside diameter 0.5mm, inside diameter 0.42mm, wall thickness 0.04mm, as drawn, 99.95%
Synonim(y):
Platinum, PT007120
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141734
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.95%
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 271-923-59
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość ścianki
1000 mm × 0.04 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
0.5 mm × 0.42 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)